주요 문서
SY3H3D67D9F3
Synthonix Corporation
1-(3-Ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
194.23
MDL number:
Iupac Name
1-(3-ethoxy-4-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C11H14O3/c1-4-14-11-7-9(8(2)12)5-6-10(11)13-3/h5-7H,4H2,1-3H3
InChI key
VYPAEKCKAWMJED-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54800.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54800.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)