주요 문서
SY3H3D67D981
Synthonix Corporation
1-Ethynyl-4-isopropylbenzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
144.22
MDL number:
Iupac Name
1-ethynyl-4-isopropylbenzene
Inchi Code
1S/C11H12/c1-4-10-5-7-11(8-6-10)9(2)3/h1,5-9H,2-3H3
InChI key
CODCGGILXPHCLE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Pale-yellow to Yellow-brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/54481.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54481.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)