주요 문서
SY3H3D67D381
Synthonix Corporation
Ethyl 4,6-dihydroxynicotinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.16
MDL number:
Iupac Name
ethyl 6-hydroxy-4-oxo-1,4-dihydro-3-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H9NO4/c1-2-13-8(12)5-4-9-7(11)3-6(5)10/h3-4H,2H2,1H3,(H2,9,10,11)
InChI key
QDHHLXABEXNRJX-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/49350.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49350.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)