주요 문서
SY3H3D67D356
Synthonix Corporation
Ethyl 4-chloropicolinate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
185.61
MDL number:
Iupac Name
ethyl 4-chloro-2-pyridinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H8ClNO2/c1-2-12-8(11)7-5-6(9)3-4-10-7/h3-5H,2H2,1H3
InChI key
MXEIFGRJRCYUDJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid or semi-solid
Product Link
https://synthonix.com/48934.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48934.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)