주요 문서
SY3H3D67D309
Synthonix Corporation
2-(Ethylthio)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
153.25
MDL number:
Iupac Name
2-(ethylsulfanyl)aniline
Inchi Code
1S/C8H11NS/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
InChI key
OXFMPJRLJLBBRQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to yellow to red liquid
Product Link
https://synthonix.com/46939.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)