주요 문서
SY3H3D67D2EE
Synthonix Corporation
Ethyl 5-methylpyrazine-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
166.18
MDL number:
Iupac Name
ethyl 5-methyl-2-pyrazinecarboxylate
Inchi Code
1S/C8H10N2O2/c1-3-12-8(11)7-5-9-6(2)4-10-7/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
DKEZXLQHHZBQAV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Red to brown liquid
Product Link
https://synthonix.com/46680.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/46680.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)