주요 문서
SY3H3D67D252
Synthonix Corporation
Ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
154.17
MDL number:
Iupac Name
ethyl 1-methyl-1H-imidazole-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H10N2O2/c1-3-11-7(10)6-8-4-5-9(6)2/h4-5H,3H2,1-2H3
InChI key
NOTZYDYZBOBDFE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43661.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43661.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)