주요 문서
SY3H3D67D223
Synthonix Corporation
2-Ethyl-4,6-dihydroxypyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
140.14
MDL number:
Iupac Name
2-ethyl-4,6-pyrimidinediol
Inchi Code
1S/C6H8N2O2/c1-2-4-7-5(9)3-6(10)8-4/h3H,2H2,1H3,(H2,7,8,9,10)
InChI key
CBXPKEZRCKCOID-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43217.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43217.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)