Iupac Name
3-decyl-1-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V)
Inchi Code
1S/C14H27N2.F6P/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-16-13-12-15(2)14-16;1-7(2,3,4,5)6/h12-14H,3-11H2,1-2H3;/q+1;-1
InChI key
OXZSRXCEZNETER-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
99%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid or liquid
Product Link
https://synthonix.com/58078.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58078.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.