주요 문서
SY3H3D67CDB2
Synthonix Corporation
4-(5,5-Dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
218.06
MDL number:
Iupac Name
4-(5,5-dimethyl-1,3,2-dioxaborinan-2-yl)benzaldehyde
Inchi Code
1S/C12H15BO3/c1-12(2)8-15-13(16-9-12)11-5-3-10(7-14)4-6-11/h3-7H,8-9H2,1-2H3
InChI key
JUHDMCQVJGHKFW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/56012.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56012.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)