주요 문서
SY3H3D67CC01
Synthonix Corporation
6,7-Dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.69
MDL number:
Iupac Name
6,7-dimethoxy-3,4-dihydroisoquinoline hydrochloride
Inchi Code
1S/C11H13NO2.ClH/c1-13-10-5-8-3-4-12-7-9(8)6-11(10)14-2;/h5-7H,3-4H2,1-2H3;1H
InChI key
PQXVEYYRJHMTEV-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: Off white - Pale yellow - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/55462.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/55462.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)