주요 문서
SY3H3D67C5F7
Synthonix Corporation
2,5-Dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.2
MDL number:
Iupac Name
2,5-dimethoxy-4-methylbenzaldehyde
Inchi Code
1S/C10H12O3/c1-7-4-10(13-3)8(6-11)5-9(7)12-2/h4-6H,1-3H3
InChI key
LRSRTWLEJBIAIT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/52836.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52836.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)