주요 문서
SY3H3D67C5D7
Synthonix Corporation
(S)-2-(3,5-Difluorophenyl)pyrrolidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.2
MDL number:
Iupac Name
(2S)-2-(3,5-difluorophenyl)pyrrolidine
Inchi Code
1S/C10H11F2N/c11-8-4-7(5-9(12)6-8)10-2-1-3-13-10/h4-6,10,13H,1-3H2/t10-/m0/s1
InChI key
INAOTHVFVJELEL-JTQLQIEISA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/52540.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/52540.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)