주요 문서
SY3H3D67C43D
Synthonix Corporation
2-(2,5-Dichlorobenzamido)acetic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
248.06
MDL number:
Iupac Name
[(2,5-dichlorobenzoyl)amino]acetic acid
Inchi Code
1S/C9H7Cl2NO3/c10-5-1-2-7(11)6(3-5)9(15)12-4-8(13)14/h1-3H,4H2,(H,12,15)(H,13,14)
InChI key
HKUAUZSWGMQPOK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/51220.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51220.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)