Iupac Name
N~1~,N~2~-dimethyl-1,2-cyclohexanediamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H18N2.ClH/c1-9-7-5-3-4-6-8(7)10-2;/h7-10H,3-6H2,1-2H3;1H
InChI key
GXPODRSSEXQIOK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49589.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49589.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.