주요 문서
SY3H3D67C1BB
Synthonix Corporation
4,6-Difluoro-1H-indole-2,3-dione
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
183.11
MDL number:
Iupac Name
4,6-difluoro-1H-indole-2,3-dione
Inchi Code
1S/C8H3F2NO2/c9-3-1-4(10)6-5(2-3)11-8(13)7(6)12/h1-2H,(H,11,12,13)
InChI key
YIVXDNUTNIKQMY-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Pale-yellow to Yellow-brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47296.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47296.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)