Iupac Name
((difluoroiodomethyl)sulfonyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H5F2IO2S/c8-7(9,10)13(11,12)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI key
LIPDDCLPIKKOTB-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light-yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45103.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45103.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.