주요 문서
SY3H3D67BBF6
Synthonix Corporation
2,4-Dibromobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
279.92
MDL number:
Iupac Name
2,4-dibromobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4Br2O2/c8-4-1-2-5(7(10)11)6(9)3-4/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
NAGGYODWMPFKJQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44562.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44562.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)