주요 문서
SY3H3D67BBF1
Synthonix Corporation
2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.11
MDL number:
Iupac Name
2,4-difluoro-5-(trifluoromethyl)aniline
Inchi Code
1S/C7H4F5N/c8-4-2-5(9)6(13)1-3(4)7(10,11)12/h1-2H,13H2
InChI key
FFQALBCXGPYQGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44437.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44437.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)