주요 문서
SY3H3D67BBB4
Synthonix Corporation
3,5-Dibromobenzonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
260.92
MDL number:
Iupac Name
3,5-dibromobenzonitrile
Inchi Code
1S/C7H3Br2N/c8-6-1-5(4-10)2-7(9)3-6/h1-3H
InChI key
QUJGDNCWTBTBQD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless or white to yellow to brown powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/44089.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44089.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)