주요 문서
SY3H3D67BBA6
Synthonix Corporation
1,3-Difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
227.09
MDL number:
Iupac Name
1,3-difluoro-4-nitro-2-(trifluoromethyl)benzene
Inchi Code
1S/C7H2F5NO2/c8-3-1-2-4(13(14)15)6(9)5(3)7(10,11)12/h1-2H
InChI key
SEVUDOJHWVTRRK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Yellow to Brown Liquid
Product Link
https://synthonix.com/44006.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44006.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)