주요 문서
SY3H3D67BAB3
Synthonix Corporation
3,4-Dichloro-2-fluoroaniline
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
180.01
MDL number:
Iupac Name
3,4-dichloro-2-fluoroaniline
Inchi Code
1S/C6H4Cl2FN/c7-3-1-2-4(10)6(9)5(3)8/h1-2H,10H2
InChI key
ZPTBUEKFZSYXBD-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow or Gray Solid
Product Link
https://synthonix.com/42222.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42222.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)