주요 문서
SY3H3D67B9E6
Synthonix Corporation
4,5-Dibromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
305.88
MDL number:
Iupac Name
4,5-dibromo-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Inchi Code
1S/C5HBr2F3N2/c6-2-3(5(8,9)10)11-1-12-4(2)7/h1H
InChI key
NLCUCCQCFKEKSF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/41279.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41279.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)