주요 문서
SY3H3D67B971
Synthonix Corporation
2,4-Difluoro-5-nitropyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
160.08
MDL number:
Iupac Name
2,4-difluoro-5-nitropyridine
Inchi Code
1S/C5H2F2N2O2/c6-3-1-5(7)8-2-4(3)9(10)11/h1-2H
InChI key
OLPMWQXRTRVQRS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/40481.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40481.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)