주요 문서
SY3H3D67B963
Synthonix Corporation
1,3-Dimethoxypropan-2-one
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
118.13
MDL number:
Iupac Name
1,3-dimethoxyacetone
Inchi Code
1S/C5H10O3/c1-7-3-5(6)4-8-2/h3-4H2,1-2H3
InChI key
SZVHDRLVQJXQBT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to Yellow Liquid
Product Link
https://synthonix.com/40391.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/40391.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)