주요 문서
SY3H3D67AFF4
Synthonix Corporation
2-Chloro-N-phenylisonicotinamide
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
232.67
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-N-phenylisonicotinamide
Inchi Code
1S/C12H9ClN2O/c13-11-8-9(6-7-14-11)12(16)15-10-4-2-1-3-5-10/h1-8H,(H,15,16)
InChI key
LTAXNWGTCKPZGT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white solid
Product Link
https://synthonix.com/56487.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/56487.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)