주요 문서
SY3H3D67AEE6
Synthonix Corporation
6-Chloroquinoline-4-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
207.62
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4-quinolinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C10H6ClNO2/c11-6-1-2-9-8(5-6)7(10(13)14)3-4-12-9/h1-5H,(H,13,14)
InChI key
ZRYMLJGLNAOPNK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Black Solid
Product Link
https://synthonix.com/53464.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/53464.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)