주요 문서
SY3H3D67AE0A
Synthonix Corporation
4-Chloroquinolin-8-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
178.62
MDL number:
Iupac Name
4-chloro-8-quinolinylamine
Inchi Code
1S/C9H7ClN2/c10-7-4-5-12-9-6(7)2-1-3-8(9)11/h1-5H,11H2
InChI key
GGVFMKZFUXGDMK-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/51070.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51070.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)