주요 문서
SY3H3D67AD2F
Synthonix Corporation
1-Chloro-4-(2-chloroethoxy)benzene
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
191.06
MDL number:
Iupac Name
1-chloro-4-(2-chloroethoxy)benzene
Inchi Code
1S/C8H8Cl2O/c9-5-6-11-8-3-1-7(10)2-4-8/h1-4H,5-6H2
InChI key
DFJCCNZMGVNBKQ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/49149.html
픽토그램
Environment
Signal Word
Danger
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49149.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)