주요 문서
SY3H3D67ACC8
Synthonix Corporation
1-(2-Chloro-4-fluorophenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
172.59
MDL number:
Iupac Name
1-(2-chloro-4-fluorophenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H6ClFO/c1-5(11)7-3-2-6(10)4-8(7)9/h2-4H,1H3
InChI key
CSEMGLVHVZRXQF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Clear liquid / Colour: Colorless - Slightly pale yellow
Product Link
https://synthonix.com/48277.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/48277.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)