주요 문서
SY3H3D67A608
Synthonix Corporation
5-Chloroisophthalic Acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
200.58
MDL number:
Iupac Name
5-chloroisophthalic acid
Inchi Code
1S/C8H5ClO4/c9-6-2-4(7(10)11)1-5(3-6)8(12)13/h1-3H,(H,10,11)(H,12,13)
InChI key
PLPFTLXIQQYOMW-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47821.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://synthonix.com/47821.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)