주요 문서
SY3H3D67A484
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
223.06
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-hydrazinylbenzoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7ClN2O2.ClH/c8-6-3-4(10-9)1-2-5(6)7(11)12;/h1-3,10H,9H2,(H,11,12);1H
InChI key
CUMAWIRZIUSYGJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/45664.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45664.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)