주요 문서
SY3H3D67A42D
Synthonix Corporation
6-Chloro-4-methylpyridine-2-carboxylic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
171.58
MDL number:
Iupac Name
6-chloro-4-methyl-2-pyridinecarboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H6ClNO2/c1-4-2-5(7(10)11)9-6(8)3-4/h2-3H,1H3,(H,10,11)
InChI key
IDIRHQNTRMGBPJ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off-white to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/45368.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/45368.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)