주요 문서
SY3H3D67A359
Synthonix Corporation
3-Chloro-5-fluorobenzoic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
174.56
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-fluorobenzoic acid
Inchi Code
1S/C7H4ClFO2/c8-5-1-4(7(10)11)2-6(9)3-5/h1-3H,(H,10,11)
InChI key
QFMRANWPGGSNHS-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/44592.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44592.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)