주요 문서
SY3H3D67A2D8
Synthonix Corporation
2-Chloro-4-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
203.56
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-4-fluoro-5-nitrobenzaldehyde
Inchi Code
1S/C7H3ClFNO3/c8-5-2-6(9)7(10(12)13)1-4(5)3-11/h1-3H
InChI key
HNOIAPRHNXBCAE-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
96%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/44163.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/44163.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)