주요 문서
SY3H3D67A264
Synthonix Corporation
3-Cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
159.62
MDL number:
Iupac Name
3-cyclopropyl-1H-pyrazol-5-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3.ClH/c7-6-3-5(8-9-6)4-1-2-4;/h3-4H,1-2H2,(H3,7,8,9);1H
InChI key
YWNDZOPEUJWLML-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/43546.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43546.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)