주요 문서
SY3H3D67A1F0
Synthonix Corporation
(5-Chloropyridin-2-yl)methanamine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
Iupac Name
(5-chloro-2-pyridinyl)methanamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c7-5-1-2-6(3-8)9-4-5/h1-2,4H,3,8H2
InChI key
KQJKUOYVWLBSDN-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals or liquid
Product Link
https://synthonix.com/43002.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/43002.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)