주요 문서
SY3H3D67A1EC
Synthonix Corporation
5-Chloro-3-methylpyridin-2-amine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
142.59
MDL number:
Iupac Name
5-chloro-3-methyl-2-pyridinylamine
Inchi Code
1S/C6H7ClN2/c1-4-2-5(7)3-9-6(4)8/h2-3H,1H3,(H2,8,9)
InChI key
QTZBTBLHYPSFMG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/42998.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42998.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)