주요 문서
SY3H3D67A0FE
Synthonix Corporation
3-Chloro-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
197.54
MDL number:
Iupac Name
3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2(3H)-pyridinone
Inchi Code
1S/C6H3ClF3NO/c7-4-1-3(6(8,9)10)2-11-5(4)12/h1-2H,(H,11,12)
InChI key
AJPOOWWMZOPUCG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/42023.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/42023.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)