주요 문서
SY3H3D67A0E0
Synthonix Corporation
2-Chloro-3-fluoroisonicotinic acid
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
175.55
MDL number:
Iupac Name
2-chloro-3-fluoroisonicotinic acid
Inchi Code
1S/C6H3ClFNO2/c7-5-4(8)3(6(10)11)1-2-9-5/h1-2H,(H,10,11)
InChI key
NWNWBLRKHOVSEL-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
solid
Product Link
https://synthonix.com/41941.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/41941.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)