주요 문서
SY3H3D679B65
Synthonix Corporation
Boc-D-Tryptophanol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
290.36
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl (1R)-2-hydroxy-1-(1H-indol-3-ylmethyl)ethylcarbamate
Inchi Code
1S/C16H22N2O3/c1-16(2,3)21-15(20)18-12(10-19)8-11-9-17-14-7-5-4-6-13(11)14/h4-7,9,12,17,19H,8,10H2,1-3H3,(H,18,20)/t12-/m1/s1
InChI key
JEFQUFUAEKORKL-GFCCVEGCSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to light yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/58773.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/58773.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)