주요 문서
SY3H3D679129
Synthonix Corporation
7-tert-Butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
295.34
MDL number:
Iupac Name
7-tert-butyl 2-ethyl 5,6-dihydroimidazo[1,2-a]pyrazine-2,7(8H)-dicarboxylate
Inchi Code
1S/C14H21N3O4/c1-5-20-12(18)10-8-16-6-7-17(9-11(16)15-10)13(19)21-14(2,3)4/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI key
UQNMISYKKAQDDT-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Refrigerator
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to Yellow Solid
Product Link
https://synthonix.com/57920.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57920.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)