주요 문서
SY3H3D679026
Synthonix Corporation
(3-Bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
301.3
MDL number:
Iupac Name
(3-bromo-4-methylphenoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
Inchi Code
1S/C13H21BrOSi/c1-10-7-8-11(9-12(10)14)15-16(5,6)13(2,3)4/h7-9H,1-6H3
InChI key
ADPIXAMOGQEKLF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid
Product Link
https://synthonix.com/57237.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/57237.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)