주요 문서
SY3H3D67893C
Synthonix Corporation
tert-Butyl (2-amino-3-chlorophenyl)carbamate
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
242.7
MDL number:
Iupac Name
tert-butyl 2-amino-3-chlorophenylcarbamate
Inchi Code
1S/C11H15ClN2O2/c1-11(2,3)16-10(15)14-8-6-4-5-7(12)9(8)13/h4-6H,13H2,1-3H3,(H,14,15)
InChI key
FLSCKYWYOFQHEO-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Solid
Product Link
https://synthonix.com/54830.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54830.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)