Iupac Name
tert-butyl 4-fluorobenzoate
Inchi Code
1S/C11H13FO2/c1-11(2,3)14-10(13)8-4-6-9(12)7-5-8/h4-7H,1-3H3
InChI key
ZZLARVGXLOCKHG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Colorless to light-yellow to yellow liquid
Product Link
https://synthonix.com/54677.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/54677.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.