주요 문서
SY3H3D6786B3
Synthonix Corporation
1-(3-Bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
229.07
MDL number:
Iupac Name
1-(3-bromo-2-methoxyphenyl)ethanone
Inchi Code
1S/C9H9BrO2/c1-6(11)7-4-3-5-8(10)9(7)12-2/h3-5H,1-2H3
InChI key
IBHCVANJIBGASI-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Liquid / Colour: Colorless - Yellow
Product Link
https://synthonix.com/51905.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/51905.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)