주요 문서
SY3H3D67860D
Synthonix Corporation
5-Bromoquinolin-8-ol
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
224.06
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-8-quinolinol
Inchi Code
1S/C9H6BrNO/c10-7-3-4-8(12)9-6(7)2-1-5-11-9/h1-5,12H
InChI key
WIIUANWSGSTCLG-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Crystal - Powder / Colour: White - Pale yellow - Brown
Product Link
https://synthonix.com/50909.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/50909.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)