주요 문서
SY3H3D677D8E
Synthonix Corporation
1-(5-Bromo-2-methylpyridin-3-yl)ethanone
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
214.06
MDL number:
Iupac Name
1-(5-bromo-2-methyl-3-pyridinyl)ethanone
Inchi Code
1S/C8H8BrNO/c1-5-8(6(2)11)3-7(9)4-10-5/h3-4H,1-2H3
InChI key
RUXHXSRABFBHKZ-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
95%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Light yellow to yellow powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/49027.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/49027.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)