주요 문서
SY3H3D677BDD
Synthonix Corporation
5-Bromo-2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
로그인조직 및 계약 가격 보기
About This Item
CAS Number:
Molecular Weight:
245.51
MDL number:
Iupac Name
5-bromo-2-chloro-4,6-dimethylnicotinonitrile
Inchi Code
1S/C8H6BrClN2/c1-4-6(3-11)8(10)12-5(2)7(4)9/h1-2H3
InChI key
UUEREACRVVTQKF-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
97%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
White to off-white powder or crystals
Product Link
https://synthonix.com/47855.html
픽토그램
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47855.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
시험 성적서(COA)