Iupac Name
(4-bromo-2-fluorophenyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C8H5BrFN/c9-7-2-1-6(3-4-11)8(10)5-7/h1-2,5H,3H2
InChI key
QLASQEZPJFNZQC-UHFFFAOYSA-N
저장 온도
Room Temperature
Purity
98%
Country of Origin
US
Shipping Temperature
Room Temperature
Physical Form
Off white to Pale-yellow to Yellow-brown to Brown Solid
Product Link
https://synthonix.com/47686.html
Signal Word
Warning
Hazard Statements
Precautionary statements
MSDS
https://synthonix.com/47686.html
가장 최신 버전 중 하나를 선택하세요:
자사의 과학자팀은 생명 과학, 재료 과학, 화학 합성, 크로마토그래피, 분석 및 기타 많은 영역을 포함한 모든 과학 분야에 경험이 있습니다..
고객지원팀으로 연락바랍니다.